Documentos Principais
401412
Sigma-Aldrich
Indium(III) perchlorate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
In(ClO4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
413.17 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Formulário
solid
composição
Degree of hydration, 8-10
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
reagent type: oxidant
concentração
≤27.2% In (EDTA titration)
cadeia de caracteres SMILES
O.[In+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.In.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
BSUPSQJCOOBRFF-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)