Key Documents
401137
Sigma-Aldrich
Cadmium molybdate
−200 mesh
About This Item
Fórmula linear:
CdMoO4
Número CAS:
Peso molecular:
272.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
tamanho de partícula
−200 mesh
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mo]1(=O)O[Cd]O1
InChI
1S/Cd.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
chave InChI
KWPZWLVBWFDGMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)