Documentos Principais
401048
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) selenide
pieces, 6 mm
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CoSe
Número CAS:
Peso molecular:
137.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
pieces
tamanho de partícula
6 mm
densidade
7.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co]=[Se]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)