Documentos Principais
400998
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
99%
Sinônimo(s):
Cerium tribromide, Cerous bromide
About This Item
Fórmula linear:
CeBr3
Número CAS:
Peso molecular:
379.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
99%
pf
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)