Key Documents
400815
Sigma-Aldrich
Potassium tantalate
−100 mesh
About This Item
Fórmula linear:
KTaO3
Número CAS:
Peso molecular:
268.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
tamanho de partícula
−100 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/K.3O.Ta/q+1;;;-1;
chave InChI
GTFKZOWFWFAWLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3