Documentos Principais
400769
Sigma-Aldrich
Molybdenum(III) bromide
98%
About This Item
Fórmula linear:
MoBr3
Número CAS:
Peso molecular:
335.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mo](Br)Br
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)