Documentos Principais
400718
Sigma-Aldrich
Mercury(II) selenide
About This Item
Fórmula linear:
HgSe
Número CAS:
Peso molecular:
279.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
densidade
8.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]=[Hg]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)