Documentos Principais
400459
Sigma-Aldrich
Strontium molybdate
−200 mesh
About This Item
Fórmula linear:
SrMoO4
Número CAS:
Peso molecular:
247.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
tamanho de partícula
−200 mesh
densidade
4.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sr++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)