Documentos Principais
400149
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexyl-1,2-ethanediol
95%
Sinônimo(s):
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexylethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
[C6H11CH(OH)-]2
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D −2.2°, c = 0.8 in chloroform
pf
138-142 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C1CCCCC1)[C@H](O)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H26O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h11-16H,1-10H2/t13-,14-/m1/s1
chave InChI
CKHLARJSOMXDKL-ZIAGYGMSSA-N
Aplicação
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand. Chiral auxiliary for preparing highly diastereomerically pure alkyl boronates.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Chemische Berichte, 122, 1783-1783 (1989)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Ho, O.C. et al.
Organometallics, 14, 2855-2855 (1995)
Matteson, D.S. Man, H.-W.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5734-5734 (1994)