Documentos Principais
400106
Sigma-Aldrich
Thallium(III) acetate sesquihydrate
Sinônimo(s):
Thallic acetate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COO)3Tl · 1.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
291.46
Beilstein:
3693590
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
182 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[Tl](OC(C)=O)OC(C)=O
Outras notas
Hydration may vary slightly
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)