400092
(1S,2R)-(−)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
95%
Sinônimo(s):
(−)-DBNE, N,N-Dibutyl-D-(−)-norephedrine
About This Item
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]22/D −21°, c = 2 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
pb
170 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCCC)[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H29NO/c1-4-6-13-18(14-7-5-2)15(3)17(19)16-11-9-8-10-12-16/h8-12,15,17,19H,4-7,13-14H2,1-3H3/t15-,17-/m1/s1
chave InChI
BRRGNOFUBFINSX-NVXWUHKLSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)