Documentos Principais
400025
Sigma-Aldrich
Triethyl 2,2-dichloro-2-phosphonoacetate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2P(O)CCl2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
293.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio:
98%
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
84-86 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidade
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Cl2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
PNIZABWIGNVQCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)