Documentos
399507
Sigma-Aldrich
Niobium diboride
−325 mesh
About This Item
Fórmula linear:
NbB2
Número CAS:
Peso molecular:
114.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
forma
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
densidade
6.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
B#[Nb]#B
InChI
1S/2B.Nb
chave InChI
WCJIBJJSTRKWNY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3