Documentos
399442
Sigma-Aldrich
Tungsten silicide
−325 mesh, 99.5%
About This Item
Fórmula linear:
WSi2
Número CAS:
Peso molecular:
240.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.5%
forma
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[W++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Si2.W/c1-2;/q-2;+2
chave InChI
YVNSDYKIQXKHGH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3