Documentos Principais
398489
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) sulfide
99.9%
About This Item
Fórmula linear:
PtS2
Número CAS:
Peso molecular:
259.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9%
cadeia de caracteres SMILES
S=[Pt]=S
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)