Documentos
398373
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) phosphate solution
~5% in H2O
About This Item
Fórmula linear:
RhPO4
Número CAS:
Peso molecular:
197.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
liquid
concentração
~5% in H2O
densidade
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Rh/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
chave InChI
CDPPVBDJYWOMMV-UHFFFAOYSA-K