Documentos
397296
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorozirconate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2ZrF6
Número CAS:
Peso molecular:
241.29
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3