Documentos Principais
396761
Sigma-Aldrich
Tris(isopropylthio)silane
technical grade
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CHS]3SiH
Número CAS:
Peso molecular:
254.55
Beilstein:
1748022
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
pb
130 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)S[SiH](SC(C)C)SC(C)C
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)