Documentos Principais
396729
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-2,5-Hexanediol
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
118.17
Beilstein:
4652444
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +34.5°, c = 9 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
p.e.
212-215 °C (lit.)
pf
50-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)CC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
OHMBHFSEKCCCBW-WDSKDSINSA-N
Aplicação
Used in the synthesis of phospholanes. A building block in the synthesis of trans-2,5-dimethylpyrrolidine. C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 1755-1755 (1989)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Pichon, M. Figadere, B.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 927-927 (1996)