Documentos Principais
396184
Sigma-Aldrich
Magnesium titanate
−325 mesh
About This Item
Fórmula linear:
MgTiO3
Número CAS:
Peso molecular:
120.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
tamanho de partícula
−325 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-][Ti]([O-])=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)