Documentos Principais
394971
Supelco
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
for GC derivatization
Sinônimo(s):
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
Beilstein:
741889
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
for GC derivatization
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acetylations
índice de refração
n20/D 1.400 (lit.)
p.e.
130-133 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Suitable for the derivatization of primary sulfonamides.
Outras notas
Reagent for n-dimethylaminomethylene.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W.J.A. VandenHeuval and V.F. Gruber
Journal of Chromatography A, 112, 513-513 (1975)
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 398-398 (1979)