Documentos Principais
394661
Sigma-Aldrich
α,2-Dimethylstyrene
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
p.e.
54 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)c1ccccc1C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)