Documentos Principais
393959
Sigma-Aldrich
Retene
technical grade
Sinônimo(s):
7-Isopropyl-1-methylphenanthrene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18
Número CAS:
Peso molecular:
234.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
p.e.
208 °C/10 mmHg (lit.)
pf
95-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)