Documentos Principais
393924
Sigma-Aldrich
Cyclooctanone oxime
99%
About This Item
Fórmula linear:
C8H14(=NOH)
Número CAS:
Peso molecular:
141.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
p.e.
128-129 °C/14 mmHg (lit.)
pf
43-44 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O\N=C1/CCCCCCC1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)