393770
1,3-Benzodithiolylium tetrafluoroborate
98%
Sinônimo(s):
BDTF
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
150 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.c1ccc2[s+]csc2c1
InChI
1S/C7H5S2.BF4/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
chave InChI
CUSWPJQKCZMDPY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Dibenzotetrathiafulvalene by reacting with 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene.
- Substituted arylcarbenium ions by reacting with boronic derivatives.
- α-(1,3-benzodithiol-2-ylidene) ketones and 1,3-benzodithiole by reacting with ketones.
- 2-styryl-1,3-benzodithioles by reacting with styryl-type cobaloximes.
- 2-(3-indolyl)-1,3-benzodithiolylium tetrafluoroborate by reacting with indole.
- 2-(1,3-benzodithiol-2-ylidene)-3,5-cyclohexadien-1-ones and 4-(1,3-benzodithiol-2-ylidene)-2,5-cyclohexadien-1-ones by reacting with 2,4- and 2,6-disubstituted phenols.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3