393711
2′,3′-Dideoxy-3′-fluorouridine
95%
Sinônimo(s):
3′-Fluoro-2′,3′-dideoxyuridine
About This Item
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D +10.5°, c = 0.5 in 1 M NaOH
pf
184-188 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1F)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O4/c10-5-3-8(16-6(5)4-13)12-2-1-7(14)11-9(12)15/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,11,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
chave InChI
BKIUEHLYJFLWPK-SHYZEUOFSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?