Documentos Principais
39277
Sigma-Aldrich
(3S,6S)-2,7-Dimethyl-3,6-octanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.28
Beilstein:
4738501
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](O)CC[C@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H22O2/c1-7(2)9(11)5-6-10(12)8(3)4/h7-12H,5-6H2,1-4H3/t9-,10-/m0/s1
chave InChI
IIEGQVRKIRPFFP-UWVGGRQHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)