Documentos Principais
392553
Sigma-Aldrich
Fumaramide
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH=CHCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
pf
290 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)\C=C\C(N)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)