Documentos
392294
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCH2CH(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
140-142 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
ICXWGAZLLKCSAT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid is a butyric acid derivative.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3