Documentos Principais
392065
Sigma-Aldrich
2-(Allylthio)benzimidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2S
Número CAS:
Peso molecular:
190.26
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
97%
pf
139-141 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)