391387
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine
96%
About This Item
Ensaio
96%
pf
164-166 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(C)c(Cl)c(N)n1
InChI
1S/C6H8ClN3/c1-3-5(7)6(8)10-4(2)9-3/h1-2H3,(H2,8,9,10)
chave InChI
BKFCZKYCVQQMCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?