Key Documents
390887
Sigma-Aldrich
γ-Oxo-5-acenaphthenebutyric acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
254.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
pf
210 °C (dec.) (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)