Documentos Principais
390577
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3Si]2CCl2
Número CAS:
Peso molecular:
229.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
pb
117 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C(Cl)(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H18Cl2Si2/c1-10(2,3)7(8,9)11(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
WWPQQMDJOWANKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)