Documentos Principais
390534
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClF3NO
Número CAS:
Peso molecular:
197.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
159-161 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3ClF3NO/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-11-5(4)12/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
AJPOOWWMZOPUCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)