Documentos Principais
390364
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloroiron(II)
96%
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]FeCl2
Número CAS:
Peso molecular:
525.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
236 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Fe]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)