Documentos Principais
390038
Sigma-Aldrich
Ethyl 7-[1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-3,5-dihydroxy-trans-6-heptenoate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H31FN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
466.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
pf
153-155 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)