Documentos Principais
389544
Sigma-Aldrich
1-Amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H11NS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
141.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(S)CN
InChI
1S/C4H11NS.ClH/c1-4(2,6)3-5;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
chave InChI
YZCAFAKJYGDMSY-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)