Documentos Principais
388998
Sigma-Aldrich
Trihexyl trimellitate
97%
Sinônimo(s):
Trihexyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
About This Item
Fórmula linear:
C6H3[CO2(CH2)5CH3]3
Número CAS:
Peso molecular:
462.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
densidade de vapor
16.2 (vs air)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
pb
260-262 °C/4 mmHg (lit.)
pf
−45.5 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)