Documentos Principais
388580
Sigma-Aldrich
6′-Amino-3′,4′-(methylenedioxy)acetophenone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
pf
170-174 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc2OCOc2cc1N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)