Documentos Principais
388572
Sigma-Aldrich
Poly(3,3′-diaminobenzophenone-co-3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic dianhydride)
Sinônimo(s):
LARC-TPI
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
constante dielétrica
3.3, 1 MHz
pf
>500 °C (lit.)
temperatura de transição
Tg 245 °C
Tm 276 °C (DSC, 20°C/min)
InChI
1S/C17H8N2O5.C13H12N2O/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-8H,14-15H2
chave InChI
CLNYWOAUAVHHOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Adhesive for wide area bonding of metals, ceramics and polyimide films. Molding powder, varnish component and glass fiber cloth prepreg.
Características e benefícios
Can be imidized at a low temperature and processed as a thermoplastic. High chemical resistance to almost all chemicals and organic solvents. Highly thermo-oxidative and chemically stable polyimide developed by NASA. No weight loss up to 400°C
forma física
Crystalline (30%) linear polyimide powder.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)