Documentos Principais
388130
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
99%
Selecione um tamanho
1 L
R$ 352,00
R$ 352,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 352,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
Número CAS:
Peso molecular:
190.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 352,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
222-232 °C (lit.)
densidade
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. ジプロピレングリコールブチルエーテル(cas No.29911-28-2, カタログ番号388130-1L)にBHTは添加されていますでしょうか。 How much BHT is added to dipropylene glycol butyl ether (cas No.29911-28-2, catalog No.388130-1L)?
    1 answer
    1. This product does not contain BHT.