Documentos
387746
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H2(OCH3)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
224.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
115-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-7(13)16-11-9(14-2)4-8(6-12)5-10(11)15-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
CSWKYHGBYCNZAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3