Documentos Principais
387576
Sigma-Aldrich
Decanoyl chloride
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Capric acid chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8COCl
Número CAS:
Peso molecular:
190.71
Beilstein:
507055
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
technical grade
densidade de vapor
6.57 (vs air)
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
chave InChI
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)