Documentos Principais
38710
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-butanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(+)-1,4-Di-O-methyl-D-threitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
2070611
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +1.8±0.1°, c = 1.9% in methanol
pf
28-30 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC[C@@H](O)[C@H](O)COC
InChI
1S/C6H14O4/c1-9-3-5(7)6(8)4-10-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
QPXJVYUZWDGUBO-PHDIDXHHSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)