Key Documents
386111
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-5-[(3-methyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14N2O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
270.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Ensaio
97%
pf
199-202 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN1C(=S)OC(=C\C=C2/SCCN2C)\C1=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)