Documentos Principais
385956
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-[4-[4-(dimethylamino)benzylidene]-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl]benzenesulfonic acid triethylammonium salt
Dye content 95 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H32ClN4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
520.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
composição
Dye content, 95%
pf
194-197 °C (lit.)
λmax
501 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\C(C)=NN(C2=O)c3cc(ccc3Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H18ClN3O4S.C6H15N/c1-12-16(10-13-4-6-14(7-5-13)22(2)3)19(24)23(21-12)18-11-15(28(25,26)27)8-9-17(18)20;1-4-7(5-2)6-3/h4-11H,1-3H3,(H,25,26,27);4-6H2,1-3H3/b16-10-;
chave InChI
GDMMFAHFEBIZNT-HYMQDMCPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)