Documentos
385387
Sigma-Aldrich
Cadmium
stick, thickness 10 mm, ≥99.999% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cd
Número CAS:
Peso molecular:
112.41
Beilstein:
8137359
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.999% trace metals basis
forma
stick
resistividade
7.27 μΩ-cm, 22°C
espessura
10 mm
pb
765 °C (lit.)
pf
320.9 °C (lit.)
densidade
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
chave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Quantidade
140 g = 200 mm
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3