Documentos
384380
Sigma-Aldrich
[3-(Heptafluoroisopropoxy)propyl]trichlorosilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C(F)O(CH2)3SiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
361.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pb
39 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(OCCC[Si](Cl)(Cl)Cl)C(F)(F)F
Embalagem
Packaged in glass bottles