Documentos Principais
383759
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-nitroguanidine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
contém
25% water
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)