Documentos Principais
383643
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt hydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8NNaO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
193.13 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
276-277 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].CCOC(=O)c1c(C)noc1[O-]
InChI
1S/C7H9NO4.Na.H2O/c1-3-11-6(9)5-4(2)8-12-7(5)10;;/h10H,3H2,1-2H3;;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
FUQGYGTVHBHPSD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt hydrate is a heterocyclic building block. Preparation of ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt from diethyl acetylmalonate has been reported.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An efficient synthesis of N-monoalkylated hydroxylamines.
Doleschall G.
Tetrahedron Letters, 28(26), 2993-2994 (1987)